Merck
03930590
Kwas protokatechowy
primary reference standard
Synonim(y):
3,4-Dihydroxybenzoic acid, Protocatechuic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Beilstein:
1448841
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Klucz InChI
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas protokatechowy należy do klasy związków polifenolowych, które można ogólnie wyizolować z suszonego kwiatu róży. Może służyć jako potencjalny kandydat posiadający właściwości przeciwnowotworowe, które mogą być zaangażowane w hamowanie wzrostu ludzkich komórek białaczki promielocytowej HL-60.
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Działania biochem./fizjol.
Chemoprewencja w kilku zwierzęcych modelach kancerogenezy. Blokuje proliferację komórek w fazie poinicjacyjnej.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: allium carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus melissa pimpinella thymus
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
In vivo protective effect of protocatechuic acid on tert-butyl hydroperoxide-induced rat hepatotoxicity
Liu C-L, et al.
Food And Chemical Toxicology, 40, 635-641 (2002)
T H Tseng et al.
Biochemical pharmacology, 60(3), 307-315 (2000-06-17)
Hibiscus protocatechuic acid (PCA), a phenolic compound isolated from the dried flower of Hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae), demonstrated antioxidant and antitumor promotion effects in our previous study. In the present study, Hibiscus PCA was found to inhibit the survival of
Qing-Han Gao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(38), 9642-9648 (2012-09-11)
This study investigated the changes in sugars, organic acids, α-tocopherol, β-carotene, phenolic profiles, total phenolic content (TPC), and antioxidant capacity of jujube fruits after four drying treatments (sun-, oven-, microwave- and freeze-drying). Sugar, organic acid, phenolic compounds, α-tocopherol, and β-carotene
J Kristinsson et al.
Pharmacology & toxicology, 74(3), 174-180 (1994-03-01)
The urinary metabolites of orally administered mebeverine hydrochloride (270 mg) were studied in five healthy volunteers with the aid of gas chromatography/mass spectrometry. Mebeverine, which is an ester of veratric acid and 4-(ethyl-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino)butan-1-ol, was completely hydrolysed to the corresponding acid
R Masella et al.
Current medicinal chemistry, 19(18), 2901-2917 (2012-04-24)
Epidemiological evidence has shown that a high dietary intake of vegetables and fruit rich in polyphenols is associated with a reduction of cancer incidence and mortality from coronary heart disease. The healthy effects associated with polyphenol consumption have made the