Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2630
Sigma-Aldrich
Anti-Rab14 Antibody, clone 1M15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko Rab-14 związane z Ras
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
Clone, 1M15
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 24 kDa
observed mol wt ~24 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... RAB14(51552)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1M15 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko Rab-14 związane z Ras. Celuje w epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Peptyd liniowy sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka Rab-14 związanego z Ras.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Raji.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło Rab14 w lizacie komórek Raji.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło Rab14 w lizacie z tkanki mózgowej myszy, a rozcieńczenie 1:1000 wykryło Rab14 w tkance mózgowej szczura.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Rab14 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd Rab14 z KD wynoszącym 8,4 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Rab14 w komórkach U-251 MG.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko Rab-14 związane z Ras (UniProt: P61106; znane również jako Rab14) jest kodowane przez gen RAB14 (Gene ID: 51552) u człowieka. Białka Rab stanowią dużą rodzinę GTPaz o niskiej masie cząsteczkowej, które odgrywają kluczową rolę w regulacji wewnątrzkomórkowego transportu błonowego. Odgrywają również rolę w selekcji ładunku, pączkowaniu pęcherzyków, ruchliwości pęcherzyków, wiązaniu, dokowaniu i fuzji. Działają jako przełączniki molekularne, które przełączają się między stanem nieaktywnym związanym z GDP a aktywną formą związaną z GTP, w której rekrutują białka efektorowe na błony. Rab14 bierze udział w transporcie błonowym między kompleksem Golgiego a endosomami podczas wczesnego rozwoju embrionalnego. Doniesiono, że reguluje transport pęcherzyków zawierających FGFR z Golgiego do endosomu podczas wczesnego rozwoju. Może również działać poprzez modulowanie asocjacji kinezyny KIF16B z endosomami. Jest również zaangażowany w fuzję fagosomów i wczesnych endosomów. Wykazano, że jest niezbędny do tworzenia domen lipidowych wzbogaconych w PtdIns(4,5)P2, które promują rekrutację dalszych efektorów polaryzacji, w tym Par3, aPKC i Cdc42. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Linford, A., et al. (2012). Dev. Cell. 22(5); 952-966; Junutula, JR., et al. (2004). Mol. Biol. Cell. 15(5); 2218-2229).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)