Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2609
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen VI α3 Antibody, clone 1D6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kolagen alfa-3, Łańcuch alfa-3(VI) kolagenu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
Clone, 1D6
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 343.67 kDa
observed mol wt ~260 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... COL6A3(1293)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kolagen VI 3. Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego kolagenu VI 3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HT-1080.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kolagen VI 3 w lizacie komórek HT-1080.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kolagen VI 3 w lizatach ludzkich mięśni szkieletowych i szczurzych jąder.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło kolagen VI 3 w wycinkach tkanki ludzkiego raka piersi.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło kolagen VI 3 w wycinkach tkanki ludzkiego raka piersi.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd kolagenu VI 3 z KD wynoszącym 3,0 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Łańcuch kolagenu alfa-3(VI) (UniProt: P12111; znany również jako kolagen alfa-3) jest kodowany przez gen COL6A3 (Gene ID: 1293) u człowieka. Superrodzina kolagenów obejmuje ponad 20 różnych typów kolagenów z co najmniej 38 różnymi łańcuchami polipeptydowymi. Spośród nich typy I, II i III są najbardziej rozpowszechnione i biorą udział w tworzeniu fibryli. Kolagen -3(VI) jest wydzielanym białkiem, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy, która jest wysoce glikozylowana. Jest to rodzaj kolagenu o budowie włókienkowej, który występuje w większości tkanek łącznych. Według doniesień, kolagen VI najpierw łączy się w monomer potrójnej helisy za pomocą łańcuchów - 1 (VI), 2 (VI) i 3 (VI) w stosunku stechiometrycznym 1:1:1. Wykazano, że łańcuch -3 jest znacznie większy niż łańcuchy 1 i 2. Monomery potrójnej helisy są ułożone naprzemiennie w antyrównoległe dimery połączone wiązaniami dwusiarczkowymi, a antyrównoległe dimery są również wyrównane przez wiązania dwusiarczkowe, tworząc tetramer. Te tetramery są wydzielane do macierzy zewnątrzkomórkowej i tworzą mikrowłókna. Mutacje w genie COL6A3 są związane z miopatią Bethlem, rzadką autosomalną dominującą miopatią proksymalną z początkiem w dzieciństwie. Niektóre mutacje powodują również wrodzoną dystrofię mięśniową Ullricha, autosomalną recesywną wrodzoną miopatię, która jest cięższa niż miopatia Bethlem. Opisano pięć izoform kolagenu -3(VI), które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Wang, kJ., and Pan, W. (2020). Onco. Targets Ther. 13; 5779-5793; Engel, J., et al. (1985). Ann. NY Acad. Sci. 460; 25-37).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)