Kluczowe dokumenty
SAB4600084
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF 568 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
CF 568 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 562 nm; λem 583 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) jest kluczowym członkiem rodziny immunoglobulin. Składa się z łańcucha ciężkiego gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest szeroko rozpowszechnionym przeciwciałem w surowicy. Monomeryczna struktura IgG składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki ma wyjątkową zdolność do transportu przez łożysko do płodu. IgG matki biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Rabbit IgG (H+L), 6338 568 wyprodukowane u kozy zostało użyte w obrazowaniu immunofluorescencyjnym.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christophe Rochais et al.
British journal of pharmacology, 177(9), 1988-2005 (2019-12-28)
We recently identified donecopride as a pleiotropic compound able to inhibit AChE and to activate 5-HT4 receptors. Here, we have assessed the potential therapeutic effects of donecopride in treating Alzheimer's disease (AD). We used two in vivo animal models of
Thomas Prukop et al.
Journal of neuroscience research, 98(10), 1933-1952 (2020-06-27)
Charcot-Marie-Tooth disease 1 A (CMT1A) is caused by an intrachromosomal duplication of the gene encoding for PMP22 leading to peripheral nerve dysmyelination, axonal loss, and progressive muscle weakness. No therapy is available. PXT3003 is a low-dose combination of baclofen, naltrexone
Magdalena Ganz et al.
PloS one, 14(8), e0213130-e0213130 (2019-08-14)
DNA replication stress is a major source of genomic instability and is closely linked to tumor formation and progression. Poly(ADP-ribose)polymerases1/2 (PARP1/2) enzymes are activated in response to replication stress resulting in poly(ADP-ribose) (PAR) synthesis. PARylation plays an important role in
Yazhou Li et al.
Journal of neurochemistry, 159(5), 867-886 (2021-09-28)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is best known for its insulinotropic action following food intake. Its metabolite, GLP-1 (9-36), was assumed biologically inactive because of low GLP-1 receptor (GLP-1R) affinity and non-insulinotropic properties; however, recent studies contradict this assumption. Increased use of
Qinggang Xie et al.
Frontiers in nutrition, 9, 1054431-1054431 (2022-11-29)
During early neurodevelopment of infant, myelination plays an essential role in brain connectivity and emergence of behavioral and cognitive function. Early life nutrition is an important factor to shape myelination and consequently cognitive appearance. To analyze the effects of additive