Merck
SAB4600082
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), CF 568 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 568 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 562 nm; λem 583 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy i jest główną klasą rodziny immunoglobulin. Składa się z łańcucha ciężkiego gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy. Monomeryczna struktura IgG zawiera dwa identyczne łańcuchy ciężkie i dwa identyczne łańcuchy lekkie o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, pierwotnych limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. IgG matki biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Wiąże wszystkie mysie IgG
Immunogen
mysie IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Mouse IgG (H+L),6338 568 wyprodukowane u kozy zostało użyte w immunohistochemii fluorescencyjnej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gene Expression Changes in Long-Term In Vitro Human Blood-Brain Barrier Models and Their Dependence on a Transwell Scaffold Material
Gaston JD
Journal of Healthcare Engineering (2017)
Sergio Minucci et al.
International journal of molecular sciences, 23(9) (2022-05-15)
Spermatozoa (SPZ) are sensitive to stressful conditions, particularly oxidative stress, which alters their quality; thus, the use of protective molecules as an antioxidant is encouraged. Herein, we used melatonin (MLT) to investigate its in vitro effects on human sperm parameters
Ashrafur Rahman et al.
Cell reports, 39(9), 110903-110903 (2022-06-02)
Selective autophagy receptors and adapters contain short linear motifs called LIR motifs (LC3-interacting region), which are required for the interaction with the Atg8-family proteins. LIR motifs bind to the hydrophobic pockets of the LIR motif docking site (LDS) of the
Bryan Zeitler et al.
Nature medicine, 25(7), 1131-1142 (2019-07-03)
Huntington's disease (HD) is a dominantly inherited neurodegenerative disorder caused by a CAG trinucleotide expansion in the huntingtin gene (HTT), which codes for the pathologic mutant HTT (mHTT) protein. Since normal HTT is thought to be important for brain function
Massimo Venditti et al.
Biomolecules, 10(5) (2020-05-02)
Cell differentiation during spermatogenesis requires a proper actin dynamic, regulated by several proteins, including formins. Disheveled-Associated-Activator of Morphogenesis1 (DAAM1) belongs to the formins and promotes actin polymerization. Our results showed that oral D-Aspartate (D-Asp) administration, an excitatory amino acid, increased