Kluczowe dokumenty
SAB4600352
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF647 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 647 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 650 nm; λem 665 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
CF647 F(ab′)2 fragment koziej anty-mysiej IgG jest oczyszczonym przez powinowactwo F(ab′)2 fragmentem koziej anty-mysiej IgG znakowanym czerwonym barwnikiem fluorescencyjnym CF647, jednym z wyjątkowej serii barwników CF opracowanych przez Biotium. Barwniki CF są lepsze zarówno od barwników Alexa Fluor, jak i barwników Cy do znakowania przeciwciał dzięki połączonym zaletom jasności, fotostabilności i specyficzności.
Przeciwciało IgG (immunoglobulina G) jest obficie obecne w mleku matki i jest wydzielane przez komórki B. IgG stanowi 10-20% białka osocza i jest uważane za jedno z najbardziej dominujących białek surowicy. Składa się z czterech podklas: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. Struktura IgG obejmuje cztery łańcuchy polipeptydowe zawierające dwa identyczne łańcuchy ciężkie γ (H) i dwa identyczne łańcuchy lekkie κ lub λ (L) o masie odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Są one znane jako fragmenty wiążące antygen (Fab). Fragmenty te zawierają łańcuchy lekkie sparowane z domenami VH i CH1 łańcuchów ciężkich. Zmienny region przeciwciała IgG jest specyficzny dla antygenów i jest wysoce konserwatywny.
Specyficzność
Wiąże się z pełnocząsteczkową króliczą IgG i lekkimi łańcuchami innych króliczych immunoglobulin.
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Działania biochem./fizjol.
Przeciwciało IgG (immunoglobulina G) zapewnia ochronę przed infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi i wirusowymi. Matczyne IgG jest przenoszone do płodu przez łożysko, co ma zasadnicze znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami. Przeciwciało IgG pełni funkcję podobną do przeciwciała IgM w aktywacji układu dopełniacza. IgG bierze udział w nadwrażliwości typu II i typu III. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Designing Antibodies, 216-216 (2012)
The Laboratory Rat (2005)
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2005)
B cells promote insulin resistance through modulation of T cells and production of pathogenic IgG antibodies
Winer DA, et al.
Nature Medicine, 17(5), 610-610 (2011)
IgG subclasses and allotypes: from structure to effector functions
Vidarsson G, et al.
Frontiers in Immunology, 5(4), 520-520 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4600352-125UL4061837593567