Kluczowe dokumenty
SAB4600233
Sigma-Aldrich
Anti-Goat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF488A antibody produced in bovine
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
goat
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Albumina surowicy bydlęcej (BSA) i mleko w proszku są szeroko stosowane do blokowania niespecyficznego wiązania przeciwciał oraz do stabilizacji przeciwciał i innych białek podczas liofilizacji i w rozcieńczonych roztworach. Jednak mleko w proszku i większość komercyjnych źródeł BSA zawiera bydlęce IgG, które przeszkadzają w stosowaniu jakichkolwiek wtórnych przeciwciał anty-kozich (IgG) ze względu na bliskie pokrewieństwo filogenetyczne między krowami i kozami. To znakowanie tła może prowadzić do fałszywych interpretacji lub niepotrzebnego powtarzania eksperymentów. Bydlęce anty-kozie IgG znakowane naszym doskonałym zielonym CF488A jest tworzone poprzez immunizację krowy gospodarza kozim IgG w celu zminimalizowania reaktywności dla bydlęcych IgG. Przeciwciało zostało zaadsorbowane na białku surowicy bydła, kurczaka, świnki morskiej, chomika syryjskiego, konia, człowieka, myszy, królika i szczura.
Specyficzność
Wiąże wszystkie kozie IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy bydła, kurczaka, świni gujawy, chomika syryjskiego, konia, człowieka, myszy, królika i szczura).
Immunogen
kozie IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)