Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA019142
Sigma-Aldrich
Anti-COL6A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Collagen alpha-1(VI) chain precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VSVGIKDVFDFIPGSDQLNVISCQGLAPSQGRPGLSLVKENYAELLEDAFLKNVTAQICIDKKCPDYTCPITFSSPADITILLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL6A1(1291)
Immunogen
Collagen alpha-1(VI) chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73919
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrei Turtoi et al.
Journal of proteome research, 13(12), 5660-5669 (2014-10-18)
Functional targeted therapy has unfortunately failed to improve the outcome of glioblastoma patients. Success stories evidenced by the use of antibody-drug conjugates in other tumor types are encouraging, but targets specific to glioblastoma and accessible through the bloodstream remain scarce.
A K Lampe et al.
Journal of medical genetics, 42(2), 108-120 (2005-02-04)
Mutations in the genes encoding collagen VI (COL6A1, COL6A2, and COL6A3) cause Bethlem myopathy (BM) and Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD). BM is a relatively mild dominantly inherited disorder with proximal weakness and distal joint contractures. UCMD is an autosomal
Carolina Moretto Carnielli et al.
Nature communications, 9(1), 3598-3598 (2018-09-07)
Different regions of oral squamous cell carcinoma (OSCC) have particular histopathological and molecular characteristics limiting the standard tumor-node-metastasis prognosis classification. Therefore, defining biological signatures that allow assessing the prognostic outcomes for OSCC patients would be of great clinical significance. Using
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019142-100UL4061836312602
HPA019142-25UL4061842867196