Merck
H36001
Sigma-Aldrich
Vanillic acid
97%
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
Beilstein:
2208364
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
208-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas wanilinowy, znany również jako kwas 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy, jest cząsteczką fenolową, powszechnie stosowaną jako budulec w syntezie środków powierzchniowo czynnych, środków aromatyzujących, środków zapachowych i plastyfikatorów.
Zastosowanie
Kwas wanilinowy jest stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie
  • alifatyczno-aromatycznych polimerów o dobrej stabilności termicznej i degradowalności
  • nowych poliestrów poprzez reakcję estryfikacji i eteryfikacji
  • Vanillin Synthesis from Vanillic Acid: Research focused on engineering the activity and thermostability of a carboxylic acid reductase for converting vanillic acid to vanillin, providing insights into biotechnological applications for flavor and fragrance industries (Ren et al., 2024).
  • Antioxidant Properties in Food Preservation: The antioxidant properties of vanillic acid were evaluated in a study on the preservation of postharvest quality and physicochemical properties of broccoli, suggesting its potential in extending the shelf life and nutritional quality of fresh produce (Kibar et al., 2024).
  • Biological Synthesis of Vanillin: A comprehensive review discussed various biological methods for synthesizing vanillin from vanillic acid, emphasizing its application in enhancing natural flavor profiles in the food sector (Venkataraman et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Delphine Lamoral-Theys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(11), 3823-3833 (2010-05-15)
A series of 33 novel divanillates and trivanillates were synthesized and found to possess promising cytostatic rather than cytotoxic properties. Several compounds under study decreased by >50% the activity of Aurora A, B, and C, and WEE1 kinase activity at
B L Lee et al.
Clinical chemistry, 39(9), 1788-1792 (1993-09-01)
We describe a sensitive and specific high-performance liquid-chromatographic method for determining the benzene metabolite, trans,trans-muconic acid (ttMA) in urine by measuring ultraviolet absorbance at 265 nm. We mix 1 mL of urine sample with 2 mL of Tris buffer containing
Changgeng Liu et al.
Environmental science & technology, 46(24), 13262-13269 (2012-11-23)
Methoxyphenols, tracers for wood smoke, are emitted into the atmosphere in large quantities, but their chemical degradation in the atmosphere has not been well characterized. In this study, heterogeneous kinetics of particulate syringaldehyde (SA), vanillic acid (VA), and coniferyl aldehyde
F Mashige et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 658(1), 63-68 (1994-08-05)
An HPLC system for the simultaneous determination of acidic catecholamine metabolites, related compounds and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in human urine was developed. A mixed-mode (C18/anion-exchange) column with isocratic elution using citrate buffer and an eight-channel electrochemical detector were used. Vanilmandelic
Zhuliang Tan et al.
Food chemistry, 138(2-3), 1438-1447 (2013-02-16)
Phytosterols and their derivatives have attracted much attention because of their health benefits to humans and are widely used in food, pharmaceuticals, and cosmetics in the past decades. While most of the research has focused on free phytosterols and phytosteryl
Protokoły
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H36001-25G4061833793541
H36001-100G4061833793510