Kluczowe dokumenty
8.41025
Sigma-Aldrich
Kwas wanilinowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
204-466-8
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
powder
mp
208-210 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 212 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2