Merck
T31801
Sigma-Aldrich
Thiophene
≥99%
Synonim(y):
Thiofuran, Thiole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.14
Beilstein:
103222
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
2.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 12.5 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
743 °F
granice wybuchowości
12.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
tw
84 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Klucz InChI
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Thiophene is an essential precursor to synthesize a wide range of conjugated organosulfur moieties, sulfur-containing polycyclic aromatic hydrocarbons, macrocycles, and pharmaceutical compounds. It has been widely used in the synthesis of polythiophenes and a host of active materials for organic field effect transistors (OFETs) and organic solar cells (OSCs).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alon Angert et al.
Scientific reports, 9(1), 741-741 (2019-01-27)
Carbonyl sulfide (COS) is the major long-lived sulfur bearing gas in the atmosphere, and is used to estimate the rates of regional and global (both past and current) photosynthesis. Sulfur isotope measurements (34S/32S ratio, δ34S) of COS may offer a
Solution-processed and high-performance organic solar cells using small molecules with a benzodithiophene unit.
Zhou J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(23), 8484-8487 (2013)
Sukyoung Hwang et al.
Scientific reports, 5, 11201-11201 (2015-06-19)
The growth kinetics of polymer thin films prepared by plasma-based deposition method were explored using atomic force microscopy. The growth behavior of the first layer of the polythiophene somewhat differs from that of the other layers because the first layer
Thiophene Polymer Semiconductors for Organic Thin-Film Transistors
Ong BS, et al.
Chemistry?A European Journal, 14(16), 4766-4778 (2008)
Thiophene, Benzo [b] thiophene and Dibenzo [b, d] thiophene as Precursors to Highly Conjugated Organosulfur Compounds.
Bianchini, Claudio and Meli, Andrea
Synlett, 1997(06), 643-649 (1997)