Kluczowe dokumenty
244791
Potassium antimony(III) tartrate hydrate
≥99%
Synonim(y):
Antimony potassium tartrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +141°, c = 2 in H2O
gęstość
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2;;/q2*-2;2*+1;;2*+3/p-4
Klucz InChI
BBUFTTIHMIIQLI-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
244791-5G | |
244791-100G | 4061825770086 |
244791-500G | 4061825770093 |