Merck
320013
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt
ACS reagent, 99%
Synonim(y):
p-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
About This Item
Wzór liniowy:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.19
Beilstein:
3919382
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
99%
99.0-101.5% (ACS specification)
Postać
powder
temp. samozapłonu
989 °F
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
przydatność
passes test for determination of phosphate
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt can be used in the synthesis of 4[N-methyl-N(4-hydroxyphenyl)amino]-7-nitrobenzofurazan (NBFhd), a novel fluorescent sensor for reactive oxygen species.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
494.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
257 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of a new fluorescent probe for reactive oxygen species.
Heyne B
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(9), 1454-1458 (2007)
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e