Kluczowe dokumenty
A71301
2-Aminophenol
99%
Synonim(y):
(2-Hydroxyphenyl)amine, 1-Hydroxy-2-aminobenzene, 2-Amino-1-hydroxybenzene, 2-Aminophenol, 2-Aminophenyl alcohol, 2-Hydroxyaniline, 2-Hydroxybenzenamine, o-Aminohydroxybenzene, o-Hydroxyaniline, o-Hydroxyphenylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
mp
170-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
Klucz InChI
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 2-Oxazolidinone derivatives by reacting with β-aminoalcohols in presence of Pd/C-I2 as a catalyst via oxidative cyclocarbonylation.
- Schiff base transition metal(II) complexes with salicylidene-4-aminoantipyrine.
- 2-Arylbenzoxazoles with aldehydes catalyzed by activated carbon in presence of oxygen atmosphere.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?