Key Documents
303585
2-Amino-5-nitrophenol
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
mp
198-202 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
Klucz InChI
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides
- as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products
- in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents
- Diazotation and coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?