Kluczowe dokumenty
722367
2-Amino-4-methoxyphenol
95%
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-methoxyaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
135-140 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
Klucz InChI
TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)