Kluczowe dokumenty
34392
Methyldibromoglutaronitrile
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane, 1-Bromo-1-(bromomethyl)-1,3-propanedicarbonitrile, 2-Bromo-2-(bromomethyl)glutaronitrile
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
51-55 °C
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCC(Br)(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6Br2N2/c7-4-6(8,5-10)2-1-3-9/h1-2,4H2
Klucz InChI
DHVLDKHFGIVEIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?