24419
Syringes for Shimadzu™ AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 10R-S-0.63
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23 ga
Właściwości
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002898
dł. igły
42 mm
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Shimadzu
Opis ogólny
Informacje prawne
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)