Kluczowe dokumenty
650552
Hexane
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Synonim(y):
n-Hexane
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hexane, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
klasa czystości
HPLC Plus
for residue analysis
agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
gęstość pary
~3 (vs air)
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0001%
pozostałości halogenowane
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble(lit.)
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.50
λ: 210 nm Amax: 0.20
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 250 nm Amax: 0.01
λ: 280-400 nm Amax: 0.005
przydatność
suitable for residue analysis
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).
- GC/MS characterization of essential oils isolated from various origins.
- As solvent for the preparation of samples and standards during chromatographic studies.
- To extract free and total gossypol in combination with acetone from cottonseed flakes.
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalnik o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?