24154
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
Synonim(y):
FS CAP VOCOL® 60M 1.5UM .25MM
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
42
df
1.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
Zastosowanie
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Residual Solvents from Food Packaging
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Rozpuszczalniki są jednym z trzech składników farb. Są to chemikalia na bazie ropy naftowej, które rozpuszczają pigment i środek wiążący do aplikacji.
Protokoły
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
Powiązane treści
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.
Gas chromatography is a common analytic technique used to separate and analyze volatile compounds in the gas phase. GC is applied in many industries for quality control, and to identify and/or quantify compounds in a mixture.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.