Kluczowe dokumenty
48995-U
Supelco
Residual Solvents in Packaging Material Mixture 2
certified reference material, 9.09 % (v/v)
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
9.09 % (v/v)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Residual solvents from inks and dyes used in packaging graphics can impart off-flavors to food. In some cases, the residual solvents will penetrate the packaging material and be absorbed by the food product, compromising its quality. To ensure consumer safety and customer satisfaction, residual solvent standard mixtures aid food chemists in evaluating food packaging. All solvents are screened for identity and purity. A certificate of composition accompanies each standard.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Analit
Opis
    2-Ethoxyethyl acetate
    Isopropyl acetate
    Propyl acetate
    2-Methoxyethanol
    1-Methoxy-2-propanol
    4-Methyl-2-pentanone
    2-Methyl-1-propanol
    Acetone
    1-Propanol
    2-Propanol
    Tetrahydrofuran
    Zobacz wszystko (11)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Immune system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-2.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-18.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Residual Solvents from Food Packaging