Key Documents
PHR1063
Supelco
Residual Solvents Mixture - Class I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Organic Volatile Impurities Class I Mix
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
suitable for USP 467
traceable to Ph. Eur. R0250000
traceable to USP 1601102
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
stężenie
in DMSO
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical (small molecule)
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Residual Solvents Mixture - Class I are CRMs and Secondary Pharmaceutical Reference Standards, traceable and qualified against the corresponding Pharmacopeial standards. Sigma-Aldrich offers Certified Reference Materials (CRMs) for the analysis of Residual Solvents. A comprehensive Certificate of Analysis offers details of the methodology and results of the qualification.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0266 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Analit
Opis
    Benzene 11 mg/mL
    Carbon tetrachloride 20 mg/mL
    1,2-Dichloroethane 27 mg/mL
    1,1-Dichloroethene 25 mg/mL
    1,1,1-Trichloroethane 50 mg/mL
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)