Merck
02671
Supelco
Carbon tetrachloride
analytical standard
Synonim(y):
Tetrachloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.82
Beilstein:
1098295
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
5.32 (vs air)
ciśnienie pary
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.95% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
n20/D 1.460
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Czterochlorek węgla (CCl4) to przezroczysty, bezbarwny, lotny i bardzo stabilny chlorowany węglowodór. Jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik tłuszczów, lakierów, olejów, lakierów, żywic i wosków gumowych. Jest również stosowany jako środek do czyszczenia na sucho, jako czynnik chłodniczy i jako materiał wyjściowy w produkcji związków organicznych.
Zastosowanie
CCl4 mógł być stosowany jako wzorzec odniesienia w analizie kolorymetrycznej do oznaczania CCl4 w próbce stłuszczonej wątroby.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Bruce D. Craig, David S. Anderson
Handbook of Corrosion Data, 257-257 (1994)
Biochemical changes in carbon tetrachloride fatty liver: concentration of carbon tetrachloride in liver and blood.
RECKNAGEL RO, LITTERIA M.
The American Journal of Pathology, 36, 521-531 (1960)
Marc Mejias et al.
Gut, 64(4), 657-666 (2014-05-23)
Antiangiogenic strategies have been proposed as a promising new approach for the therapy of portal hypertension and chronic liver disease. Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is a powerful endogenous angiogenesis inhibitor whose role in portal hypertension remains unknown. Therefore, we aimed
Xingbin Yang et al.
Food chemistry, 138(2-3), 1256-1264 (2013-02-16)
Water-soluble apple peel polysaccharides (APP) and apple flesh polysaccharides (AFP) were isolated from Pink Lady fruits, and their in vitro antioxidant capacities were characterised by DPPH(), HO(), and O(2)(-) systems, and ferric-reducing antioxidant power assay. Oral administration of APP at
Bi-Sen Ding et al.
Nature, 505(7481), 97-102 (2013-11-22)
Chemical or traumatic damage to the liver is frequently associated with aberrant healing (fibrosis) that overrides liver regeneration. The mechanism by which hepatic niche cells differentially modulate regeneration and fibrosis during liver repair remains to be defined. Hepatic vascular niche
Protokoły
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis