Kluczowe dokumenty
319961
Carbon tetrachloride
reagent grade, 99.9%
Synonim(y):
Tetrachloromethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
5.32 (vs air)
ciśnienie pary
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.9%
Formularz
liquid
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A precursor to synthesize high-surface-area mesoporous carbon material by a self-templating method in the presence of sodium-potassium alloy (NaK) as a reducing agent.
- A reactant to synthesize 1,2-disubstituted cyclopentanes via Cu-catalyzed ring-closing Kharasch addition reaction with 1,6-dienes.
- A solvent as well as a reactant to prepare diphenyl carbonate from phenol and carbon dioxide in the presence of ZnCl2 as a catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?