Kluczowe dokumenty
270652
Carbon tetrachloride
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonim(y):
Tetrachloromethane
About This Item
91 mmHg ( 20 °C)
Polecane produkty
gęstość pary
5.32 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
glass distillation
dostępność
not available in EU
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0004%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 265 nm Amax: 1.0
λ: 270 nm Amax: 0.30
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 290 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA?s request for application information of Ozone Depleting Substances.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?