Kluczowe dokumenty
PHR1066
Supelco
Residual Solvents Mixture - Class IIC
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Mieszanka rozpuszczalników klasy IIC
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
suitable for USP 467
traceable to USP 1601306
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3466 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Analit
Opis
    N,N-Dimethylacetamide 5.45 mg/mL
    N,N-Dimethylformamide 4.4 mg/mL
    2-Ethoxyethanol .8 mg/mL
    Ethylene glycol 3.1 mg/mL
    Formamide 1.1 mg/mL
    2-Methoxyethanol .25 mg/mL
    N-Methylpyrrolidone 2.65 mg/mL
    Sulfolane .8 mg/mL
    Zobacz wszystko (8)
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)