Kluczowe dokumenty
24133-U
Petrocol® DH 50.2 Capillary GC Column
L × I.D. 50 m × 0.20 mm, df 0.50 μm
Synonim(y):
FS CAP Petrocol® DH 50.2 50M .20MM .50UM(47300)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
ASTM® D5134,D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parametry
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
100
df
0.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
50 m × 0.20 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Thermally Desorbed
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.