25349
SPB®-1 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametry
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Wartość beta
27
df
5.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kapilarna kolumna GC jest również znana jako otwarta kolumna rurowa. Gaz nośny przepływa przez centralny otwór i jest nieograniczony na całej długości kolumny.
Application: This column is often used for traditional general purpose applications, where a non-polar column is required. Analytes will be separated primarily according to boiling point.
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2833-1 może być stosowana do specjacji związków azotu (ilościowo), które są polarne i mają charakter zasadowy, z detekcją chemiluminescencyjną.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)