21228
GC Stationary Phase
phase OV-101, bottle of 20 g
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
Polecane produkty
agency
meets requirements for USP G1
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 20 g
Parametry
0-350 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
grupa aktywna macierzy
OV-101 phase
rozpuszczalność
chloroform: soluble
typ kolumny
packed GC
Opis ogólny
Metody GC są podzielone na dwie klasy w zależności od charakteru faz stacjonarnych: chromatografia gaz-ciało stałe (GSC) i chromatografia gaz-ciecz (GLC). GSC ma stały materiał adsorpcyjny, a cząsteczki substancji rozpuszczonej są usuwane z fazy ruchomej za pomocą sił elektrostatycznych. GLC ma cienką warstwę cieczy pokrytą lub związaną na powierzchni obojętnej cząstki lub na ściankach kolumny, gdzie cząstki substancji rozpuszczonej są zatrzymywane w fazie ciekłej w oparciu o ich współczynniki podziału. Podstawową potrzebą fazy stacjonarnej jest zapewnienie separacji próbki przy zachowaniu integralności fazy przez rozsądny okres czasu. Powinna ona być stabilna na zmiany chemiczne i termiczne. Selektywność, symetria piku, czas analizy, stopień separacji, ogonowanie piku to kilka parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze fazy stacjonarnej. OV-101 to zmodyfikowany polimer silikonowy, który ma dobrą stabilność temperaturową. Nadaje się jako faza ciekła w chromatografie.
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Zastosowanie
OV-101 jest odpowiednią fazą stacjonarną do monitorowania wydalania z moczem u człowieka pentachlorofenolu (PCP) i PCP sprzężonego z kwasem glukuronowym, przy użyciu chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
S Uhl et al.
Archives of toxicology, 58(3), 182-186 (1986-02-01)
Pentachlorophenol (PCP) was given orally to three volunteers at single doses of 3.9, 4.5, 9, and 18.8 mg. Daily urinary excretion of PCP and PCP conjugated to glucuronic acid was monitored using gas chromatography with electron capture detection (GC/ECD). Based
Harold M. McNair, James M. Miller
Basic Gas Chromatography (2011)
James P. Lodge, Jr.
Methods of Air Sampling and Analysis, 98-98 (1988)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 605-605 (2006)