Kluczowe dokumenty
28089-U
Equity-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, Equity-5, 5% difenyl
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Parametry
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary non-polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Anilines on Equity®-5
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPEGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
28089-U | 4061835551880 |