25353
Carbowax® Amine Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
60-200 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
133
df
1.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; base-modified poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
USP Code: None.
Phase:
- Non-bonded
- Base-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine