Kluczowe dokumenty
24131
Supelco
Nukol Capillary GC Column
size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parametry
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Wartość beta
320
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
rozmiar × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
Application: The incorporation of acid functional groups into the phase lends an acidic character to this column, useful for analyses of volatile acidic compounds. Difficult to analyze carboxylic acids (free fatty acids) can be analyzed with excellent peak shape and minimal adsorption.
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Acid-modified poly(ethylene glycol)
Temp. Limits:
  • 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2819 może być stosowana do ilościowego oznaczaniawolnych kwasów karboksylowychC2-C8 w produktach mlecznych metodą chromatografii gazowej. Może być również stosowana do oznaczania stężenia wolnego kwasu walproinowego w ludzkim osoczu metodą dializy równowagowej, a następnie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) i kapilarnej chromatografii gazowej.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Krogh et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 673(2), 299-305 (1995-11-17)
The potential of solid-phase microextraction in the bioanalysis of drugs is demonstrated. The free concentration of valproic acid in human plasma was determined by equilibrium dialysis at room temperature. To the dialysate was added an internal standard and the pH
Quantitative determination of free volatile fatty acids from dairy products on a Nukol capillary column.
Luciano C.
Journal of Chromatography A, 519 (2), 369-378 (1990)