Key Documents
24132
Nukol Capillary GC Column
size × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parametry
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Wartość beta
320
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
rozmiar × śr. wewn.
60 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?