24205-U
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
Synonim(y):
FS CAP VOCOL® 30M .25MM 1.5UM
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
42
df
1.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
Zastosowanie
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Various plastics used as barriers to the production of off-flavors in light exposed milk were examined using HS-SPME with a new Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber followed by GC-MS analysis allowing detection of low MW analytes at levels <1 ng/mL.
Protokoły
Determination of Headspace Volatiles in Distilled Spirits Using SPME Coupled to GC
DRO, EPH, ETPH, GRO, PRO, PVOC, STARS, TPH, VPH? Help, I’m Trapped in Alphabet Soup!
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.