59984-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
5225 Kolumna węglowa LC, 2,7 μm HPLC, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L109
linia produktu
Supel™
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
155 m2/g
Matryca
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
200 Å pore size
Zakres roboczy pH
1-14
metoda separacji
mixed mode
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
i zwiększoną retencję związków zwykle wymagających chromatografii cieczowej z oddziaływaniem hydrofilowym (HILIC). Dzięki zastosowaniu zgłoszonych do opatentowania procedur syntetycznych, w tej technologii dominuje wąski rozkład wielkości cząstek, co dodatkowo zwiększa wydajność chromatograficzną, jaką może wykazywać ta kolumna.
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns packed with porous graphitic carbon (PGC) particles, used for the HPLC, UHPLC, UPLC, and LC-MS separation of polar or charged compounds at high temperatures (up to 250 ˚), pressures up to 700 bar, and the mobile phase pH range of 1-14.
Kolumny Supel™ Carbon LC U/HPLC ułatwiają separację w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem związków polarnych lub naładowanych.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
59984-U | 4065265030892 |