Kluczowe dokumenty
59981-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Cartridge, pack of 3 ea
Synonim(y):
Supel Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Supel Carbon LC, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L109
linia produktu
Supel
opakowanie
pack of 3 ea
Parametry
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kartridż dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
powierzchnia
155 m2/g
Matryca
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
200 Å pore size
Zakres roboczy pH
1-14
metoda separacji
mixed mode
reversed phase
Opis ogólny
Supel Carbon LC is a high-speed, ultra-high performance liquid chromatography column based on 200 Å porous graphitic carbon (PGC) particle technology. The PGC particle provides a 100% carbon plane for the analytes to interact with via hydrophobic interactions and through ionic interactions via the polar retention effect on graphite (PREG) effect. This particle design exhibits high column efficiency for polar compounds
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Komentarz do analizy
The target analytes include polar compounds, non-polar compounds, and structural isomers.
Polecane produkty
Supel Carbon LC Guard Cartridge Holder, Cat. No. 59999-U
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns packed with porous graphitic carbon (PGC) particles, used for the HPLC, UHPLC, UPLC, and LC-MS separation of polar or charged compounds at high temperatures (up to 250 ˚), pressures up to 700 bar, and the mobile phase pH range of 1-14.
Kolumny Supel Carbon LC U/HPLC ułatwiają separację w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem związków polarnych lub naładowanych.