59988-U
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge
pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 2 cm × 3.0 mm
Synonim(y):
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L109
linia produktu
Supel™
opakowanie
pack of 3 ea
Parametry
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kartridż dł. × śr. wewn.
2 cm × 3.0 mm
powierzchnia
155 m2/g
macierz
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
200 Å pore size
operating pH range
1-14
metoda separacji
mixed mode
reversed phase
Opis ogólny
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Komentarz do analizy
Polecane produkty
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Kolumny Supel™ Carbon LC U/HPLC ułatwiają separację w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem związków polarnych lub naładowanych.
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns packed with porous graphitic carbon (PGC) particles, used for the HPLC, UHPLC, UPLC, and LC-MS separation of polar or charged compounds at high temperatures (up to 250 ˚), pressures up to 700 bar, and the mobile phase pH range of 1-14.