Kluczowe dokumenty
50139-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna C18 HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, endcapped
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
LiChrospher®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
21% Carbon loading
Parametry
≤65 °C temperature
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
LiChrosorb® RP-18 HPLC Column are classified as L1 USP columns and primarily used for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds. The totally porous irregular particles ensure reliable results.
LiChrospher® RP-18 HPLC column is an incredibly reliable and highly versatile, traditionally manufactured spherical silica-based support, designed for reversed-phase chromatography of acidic, neutral and weakly basic compounds - substances frequently found in all analytical fields. The optimal selectivity and performance of the column ensure that these parameters remain constant from batch to batch and from year to year.
Zastosowanie
  • Metody HPLC-UV i GC-MS do oznaczania chlorambucylu i kwasu walproinowegow osoczu w celu dalszego badania nowej terapii skojarzonej przewlekłej białaczki limfocytowej: Badanie to ilustruje skuteczność kolumny HPLC 2186 RP-18 w nowatorskim podejściu do analizy farmakokinetyki chlorambucylu i kwasu walproinowego, dostarczając krytycznych danych dla potencjalnych opcji terapii skojarzonej w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (Lipska i in, 2021).
  • Szybkie oznaczanie metronidazolu i 2-hydroksymetronidazolu w osoczu krwi myszy: Wykorzystuje kolumnę HPLC 2186 RP-18 do opracowania szybkiej i dokładnej metody analizy metronidazolu i jego metabolitów w osoczu krwi, zwiększając zrozumienie jego wpływu farmakologicznego i wspierając skuteczniejsze strategie terapeutyczne (Zemanova i in., 2022).
  • Zastosowanie podejścia chemometrycznego do opracowania i walidacji metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania chlorowodorku ropinirolu: Demonstruje zastosowanie kolumny HPLC 2186 RP-18 w optymalizacji chemometrycznie ulepszonej metody oznaczania chlorowodorku ropinirolu, mającej na celu poprawę strategii leczenia choroby Parkinsona (Fatima et al., 2019).
  • Zastosowanie metody HPLC-MS/MS dla substancji leczniczej teikoplaniny i powiązanych zanieczyszczeń, część 2: Przypisanie tożsamości powiązanych zanieczyszczeń...: Badania te podkreślają możliwości kolumny HPLC 2186 RP-18 w szczegółowym profilowaniu zanieczyszczeń teikoplaniny, krytycznym dla utrzymania czystości leku i skuteczności w leczeniu antybiotykami (Tengattini et al., 2019).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50139-U4061833515051