54775
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.2 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
agency
suitable for USP L1
producent / nazwa handlowa
LiChrospher®
zakres etykietowania
21% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3.2 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octadecyl
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)