1.50943
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Polecane produkty
product name
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
21% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13