Kluczowe dokumenty
54794
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 4 ea
zakres etykietowania
21% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
Matryca
Octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 3.0 to 4.6 mm columns
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Use guard cartridge holder 54987
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)