Kluczowe dokumenty
54951
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
LiChrosorb® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrosorb®
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
LiChrosorb® RP-18 HPLC Columns are packed with the finest commercially available silicas and bonded phases from the most recognized HPLC manufacturers in the world. The columns are tested with specially selected solutes that can be used to establish the reproducibility of retention and selectivity needed in the HPLC applications. They are suitable for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds, according to L1 USP specifications.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)