Kluczowe dokumenty
54965-U
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2187 RP-18 Wkład ochronny HPLC, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 4 ea
zakres etykietowania
16.2% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
Octadecyl
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2-7.5
kompatybilność
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Użyj uchwytu kasety ochronnej 54987
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)