Kluczowe dokumenty
1.09362
Millipore
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm)
for liquid chromatography
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Materiały
silica gel (irregularly-shaped)
Poziom jakości
linia produktu
LiChroPrep®
grupa aktywna macierzy
Irregular-Shaped Silica Gel
wielkość cząstki
40-63 μm
wielkość porów
10 nm mean pore size
gęstość nasypowa
570 kg/m3
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Żel krzemionkowy o nieregularnym kształcie i wąskim, dobrze zdefiniowanym rozkładzie wielkości cząstek zapewnia wysoką wydajność separacji, przepuszczalność i dobrą powtarzalność.
Cechy i korzyści
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm) zapewnia użytkownikom:
  • Powtarzalną, jednorodną matrycę z żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie
  • Wąski, dobrze zdefiniowany rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i wysoką przepuszczalność
  • Duże wielkości partii do 200 kg w modyfikacji
Opakowanie
Plastikowa butelka
Komentarz do analizy
Test aplikacji: przechodzi test
Ciśnienie: ≤ 10 barów
Teoretyczne płytki (N/m) (Toluene): ≥ 1500
wielkość cząstek (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Informacje prawne
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany