Kluczowe dokumenty
1.13901
Millipore
LiChroprep® RP-18 (15-25 µm)
for liquid chromatography
Synonim(y):
LiChroprep® RP-18
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Materiały
silica gel (irregularly-shaped)
Poziom jakości
grupa aktywna macierzy
Irregular-Shaped Silica Gel
wielkość cząstki
15-40 μm
wielkość porów
10 nm mean pore size
gęstość nasypowa
400 kg/m3
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Żel krzemionkowy o nieregularnym kształcie i wąskim, dobrze zdefiniowanym rozkładzie wielkości cząstek zapewnia wysoką wydajność separacji, przepuszczalność i dobrą powtarzalność.
Cechy i korzyści
LiChroprep® RP-18 (25-40 µm) zapewnia użytkownikom:
  • Powtarzalną, jednorodną matrycę z żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie
  • Wąski, dobrze zdefiniowany rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i wysoką przepuszczalność
  • Duże wielkości partii do 200 kg w modyfikacji
Opakowanie
Plastikowa butelka
Komentarz do analizy
Zawartość węgla: ≥ 15,0 %
Test zastosowania: przechodzi test
Teoretyczne płytki (N/m) (Toluene): ≥ 7000
Acetofenon/Kwas cynamonowy: 1,1 - 1,3
Acetofenon/Fenol: 1,8 - 2,2
1-Naftol/Fenol: 3,9 - 4,4
Współczynnik pojemności (Toluene): 17,0 - 22,0
Wielkość cząstek (d10): 12 - 15 µm
Wielkość cząstek (d50): 20 - 24 µm
Wielkość cząstek (d90): 33 - 38 µm
Informacje prawne
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany