1.06505
Ditionit sodu
EMPLURA®
Synonim(y):
Wodorosiarczyn sodu, hipodisiarczyn sodu
About This Item
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥85.0% (iodometric)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
>200 °C
siła działania
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
temp. przejścia
flash point >100 °C
rozpuszczalność
250 g/L (slow decomposition)
gęstość
2.5 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1250 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- Szybkie wykrywanie ditionitu sodu w cukrze przy użyciu sondy fluorescencyjnej na bazie ksantylu...: Niniejsze badanie wprowadza szybką metodę wykrywania pozostałości ditionitu sodu w cukrze przy użyciu nowej sondy fluorescencyjnej na bazie ksantylu. Metoda ta jest bardzo czuła i skuteczna, co czyni ją znaczącym postępem w zakresie bezpieczeństwa żywności i kontroli jakości (Wang et al., 2024).
- Stabilizacja mannozy przy użyciu ditionitu sodu w warunkach alkalicznych..: W badaniach nad procesem rozwłókniania siarczanowego zbadano zastosowanie ditionitu sodu do stabilizacji mannozy w warunkach alkalicznych. Odkrycia podkreślają jego potencjał w zakresie ograniczania degradacji hemicelulozy, zapewniając wgląd w zwiększanie wydajności procesów roztwarzania chemicznego (Lindén et al., 2020).
Komentarz do analizy
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C