Kluczowe dokumenty
24442
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
Synonim(y):
REPL.NEEDLE N10-S-0.63, PK2
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23 ga
opis
10R-S-0.63
Właściwości
needle cone tip
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 037747
igła dł. × śr. zewn.
42 mm × 0.63 mm
pojemność
10 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)