Merck
S4392
Sigma-Aldrich
Sodium metasilicate nonahydrate
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O3Si · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
≥98%
Formularz:
powder
rozpuszczalność:
H2O: soluble(lit.)
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
rozpuszczalność
H2O: soluble(lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
Klucz InChI
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Na2SiO3.9H2O can be used to prepare honeycomb porous silicon (hp-Si). Sodium metasilicate nonahydrate combined with cobalt chloride (CoCl2. 6H2O) may be used to prepare Co3O4 nanoparticles. The product may be used to impart flame retardant and antimicrobial properties in jute textiles.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The size-dependent magnetic properties of Co3O4 nanoparticles
Ichiyanagi Y and Yamada S
Polyhedron, 24(16-17), 2813-2816 (2005)
Flame retardant and antimicrobial jute textile using sodium metasilicate nonahydrate.
Basak S, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 106-113 (2014)
Low temperature chemical reduction of fusional sodium metasilicate nonahydrate into a honeycomb porous silicon nanostructure.
Jianwen L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(52), 6856-6859 (2014)