Merck
A1010
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
As2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171602
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
reagent
ciśnienie pary
0 hPa ( 66 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
Klucz InChI
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Arsenic(III) oxide, also known as arsenic trioxide, is an amphoteric oxide that serves as a raw material for the synthesis of several arsenic-based compounds. It is utilized to decolorize glasses and enamels. Its efficacy in treating in acute promyelocytic leukaemia (APL) has been investigated.
Zastosowanie
Arsenic(III) oxide was used in a study detailing the effect of arsenic trioxide in combination with γ-irradiation to elucidate the hemoglobin (Hb).
Działania biochem./fizjol.
Very potent agent against acute promyelocytic leukemia (APL). Causes skin, lung and bladder cancer.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Combined effect of arsenic trioxide and radiation on physical properties of hemoglobin biopolymer.
Saad-El-Din AA, et al.
Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 7(2), 411-416 (2014)
Wilson H Miller et al.
Cancer research, 62(14), 3893-3903 (2002-07-19)
Arsenic trioxide has shown substantial efficacy in treating both newly diagnosed and relapsed patients with acute promyelocytic leukemia (APL). As a single agent, it induces complete remissions, causing few adverse effects and only minimal myelosuppression. These successes have prompted investigations
E Lengfelder et al.
Leukemia, 26(3), 433-442 (2011-09-10)
Arsenic trioxide (ATO) is presently the most active single agent in the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL). This review provides insights into the mode of action and the pharmacological properties of ATO, and summarizes the most relevant results of
Dikshith TSS
Handbook of Chemicals and Safety, 92-92 (1992)
Z X Shen et al.
Blood, 89(9), 3354-3360 (1997-05-01)
The therapeutic effect of arsenic trioxide (As2O3) in the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL) was evaluated among 15 APL patients at relapse after all-trans retinoic acid (ATRA) induced and chemotherapy maintained complete remission (CR). As2O3 was administered intravenously at