Merck
S9663
Sigma-Aldrich
Sodium arsenate dibasic heptahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Disodium hydrogen arsenate heptahydrate, di-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2HAsO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98%
98.0-102.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.5-9 (25 °C, 50 g/L)
ślady anionów
arsenite (As2O3): ≤0.01%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Sodium arsenate dibasic heptahydrate can be used as an internal standard for the quantification of arsenic species using various spectroscopic methods.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
William Brattin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 76(7), 449-457 (2013-04-25)
This study describes a method for measuring the relative oral bioavailability (RBA) of arsenic (As) in soil and other soil-like media using young swine as the animal model. Groups of animals are exposed to site soil or sodium arsenate orally
Jaydip Biswas et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 11(1), 239-247 (2010-07-03)
Inorganic arsenic (As) is considered as a human carcinogen because it is associated with cancers of skin, lung, liver and bladder in exposed population. Consumption of As contaminated ground water for long term causes oxidative stress. Generation of reactive oxygen
Samantha L Goggin et al.
Neurotoxicology, 33(5), 1338-1345 (2012-09-11)
Over the past two decades, key advancements have been made in understanding the complex pathology that occurs following not only high levels of arsenic exposure (>1 ppm) but also levels previously considered to be low (<100 ppb). Past studies have
Fariha Qureshi et al.
Journal of Ayub Medical College, Abbottabad : JAMC, 21(4), 63-69 (2010-11-12)
Arsenic is a teratogenic agent present in the environment as oxides and arsenate and humans are exposed to it through contaminated drinking water, food, soil and air. This investigation was undertaken to evaluate protective role of Vitamin C and E
Deniz Yildiz et al.
Biological trace element research, 150(1-3), 451-459 (2012-08-15)
The objective of the present study was to investigate if arsenic exposure results in glutathione efflux from human erythrocytes. Arsenite significantly depleted intracellular nonprotein thiol level in a time- and concentration-dependent manner. The intracellular nonprotein thiol level was decreased to